Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 716,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
716,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
type
Type III
assay
≥85% (PAGE)
form
lyophilized powder
quality
calcium depleted
mol wt
14,178 Da by calculation
concentration
≥85 % protein
technique(s)
indirect ELISA: suitable
impurities
cation traces, tested
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cation traces
Ca: ≤0.3 mol/mol
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
General description
Application
- in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and competitive ELISA methods
- in binding of Hsp90 and HSJ1b analysis[1]
- to inhibit the lysozyme CAP-RAST assay
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) cell migration: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source human milk | biological source bovine milk |
| assay ≥85% (PAGE) | assay ≥85% (PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| impurities cation traces, tested | impurities calcium, tested | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Lactalbumin from bovine milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?