Merck
529206
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3CC6H3(F)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
gęstość
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-4H
Klucz InChI
UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)