Kluczowe dokumenty
52917
1,4,7,10,13,16-Hexathiacyclooctadecane
≥97.0% (S)
Synonim(y):
18-Ane-S6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.71
Beilstein:
143957
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (S)
mp
92-94 °C (lit.)
92-96 °C
ciąg SMILES
C1CSCCSCCSCCSCCSCCS1
InChI
1S/C12H24S6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Klucz InChI
HELCSRZMDRYPIJ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Crown-compound forming complexes with transition metal ions
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
E. Sekido et al.
Bull. Chem. Soc. Bull., 61, 1587-1587 (1988)
R.E. Wolf et al.
Inorg. Synth., 25, 122-122 (1989)