Merck
528951
Sigma-Aldrich
Methyl 2-fluorobenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Beilstein:
1862493
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
109-110 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-fluorobenzoesan metylu jest orto-halogenopodstawionym estrem benzoesanu metylu.[1] Reaguje z hydrazydem, dając hydrazyd 2-fluorobenzoesowy.[2] 2-fluorobenzoesan metylu ulega enzymatycznej dihydroksylacji poprzez fermentację całokomórkową w obecności Escherichia coli JM109 (pDTG601A), dając diol.[1]
Zastosowanie
2-fluorobenzoesan metylu może być stosowany do syntezy 2-fluoro-α-metylostyrenu[3] i 2-fluorofenylodifenylometanolu.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
200.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatic Fluorine Compounds. X. The 2, 3-and 2, 6-Difluoropyridines1.
Finger GC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 27(11), 3965-3396 (1962)
Vladislav Semak et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(22), 4407-4416 (2012-05-09)
A series of ortho-, meta-, and para- halogen-substituted methyl benzoate esters was subjected to enzymatic dihydroxylation via the whole-cell fermentation with E. coli JM109 (pDTG601A). Only ortho-substituted benzoates were metabolized. Methyl 2-fluorobenzoate yielded one diol regioselectively whereas methyl 2-chloro-, methyl
Monomers and Polymers. II. a-Methylstyrenes and the Steric Hindrance of ortho-Substituents1.
Bachman GB and Finholt RW.
Journal of the American Chemical Society, 70(2), 622-624 (1948)
The intramolecular C-F? HO hydrogen bond of 2-fluorophenyldiphenylmethanol.
Takemura H, et al.
New. J. Chem., 33(10), 2004-2006 (2009)