Merck
528153
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylnaphthalene
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Beilstein:
1903544
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of BP Amoco
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)