Merck
527823
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylbenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
57-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11N/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
VTCFOBGVVUVYHP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,5-Trimethylbenzonitrile may be used as a probe to locate the Co2+ and dimers [Co-O-Co]2+ in the Co-Na-MOR and Co-H-MOR (MOR = a zeolite].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Location of Isolated Co2+ and [Co- O- Co]2+ in Co-MOR as Investigated by Means of FTIR with Acetonitrile and 2, 4, 5-Trimethylbenzonitrile as Probe Molecules.
Pietrogiacomi D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(41), 17812-17818 (2010)