Merck
527769
Sigma-Aldrich
4-Phenoxybenzonitrile
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
42-46 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
phenoxy
ciąg SMILES
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Klucz InChI
UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... MMP3(4314)
Opis ogólny
4-fenoksybenzonitryl można otrzymać w katalizowanej tris(3,6-dioksaheptylo)aminą reakcji nukleofilowego podstawienia aromatycznego 4-chlorobenzonitrylu fenolem.[1] Można go również otrzymać w reakcji 4-cyjanofenolu, jodobenzenu i CsF/Clinoptilolitu (CsF/CP) w DMSO.[2]
Zastosowanie
Do syntezy 5-(4-fenoksy)fenylotetrazolu można użyć 4-fenoksybenzonitrylu.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CsF/clinoptilolite: an efficient solid base in SNAr and copper-catalyzed Ullmann reactions.
Keipour H, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 94(1), 95-104 (2015)
Tris (polyoxaalkyl) amines (trident), a new class of solid-liquid phase-transfer catalysts.
Soula G.
The Journal of Organic Chemistry, 50(20), 3717-3721 (1985)
Gaston H Vondenhoff et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 13(13), 1959-1969 (2012-08-01)
In 1998, Cubist Pharmaceuticals patented a series of aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitors based on aminoacyl sulfamoyladenosines (aaSAs), in which the adenine was substituted by aryl-tetrazole moieties linked to the ribose fragment by a two-carbon spacer. Although potent and specific