Merck
527432
Sigma-Aldrich
tert-Butyl cinnamate
98%
Synonim(y):
trans-tert-Butyl cinnamate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
tw
85 °C/0.12 mmHg (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-13(2,3)15-12(14)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3/b10-9+
Klucz InChI
AGKLVMVJXDFIGC-MDZDMXLPSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves