Merck
526916
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
39-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
MKWJZTFMDWSRIH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol can be prepared from the reaction between borane (in THF) and 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid (in THF) at 0°C.
Zastosowanie
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol may be used in the synthesis of 4-fluoro-3-nitrobenzyl chloride.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Experimentally induced phenylketonuria. II. Potential inhibitors of phenylalanine hydroxylase.
J I DeGraw et al.
Journal of medicinal chemistry, 11(2), 225-227 (1968-03-01)