Merck
526622
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
98%
Synonim(y):
6-Chloro-2-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)c(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-7(9)6(4-11)8(5)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
GGZOMBUJFMOEEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-chloro-2-fluoro-3-metylobenzaldehyd jest również określany jako 6-chloro-2-fluoro-m-tolualdehyd. Toksyczność 6-chloro-2-fluoro-3-metylobenzaldehydu w Tetrahymena pyriformis ustalono poprzez opracowanie ilościowego modelu zależności struktura-aktywność (QSAR).[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
QSAR modeling of aquatic toxicity of aromatic aldehydes using artificial neural network (ANN) and multiple linear regression (MLR).
Louis B and Agrawal VK.
J. Ind. Chem. Soc., 88(1), 99-99 (2011)