Merck
526444
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
150-153 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-8(3)9(10(11)12)5-7(6)2/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
QENJZWZWAWWESF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Struktura krystaliczna kwasu 2,4,5-trimetylobenzoesowego (2,4,5-TMBA)[1] została określona za pomocą badań rentgenowskich. Dwie cząsteczki 2,4,5-TMBA po asocjacji tworzą centrosymetryczne dimery karboksylowe.[2] 2,4,5-TMBA może być syntetyzowany z pseudokumenu.[3] Opisano analizę wibracyjną monomerycznych i dimerycznych form 2,4,5-TMBA.[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
2, 4, 5-Trimethylbenzoic Acid.
Barcon A, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 53(12), 1842-1845 (1997)
Mehmet Karabacak et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 134, 598-607 (2014-08-19)
Theoretical study on the structural and vibrational analysis of monomer and dimer structures of 2,4,5-trimethylbenzoic acid (2,4,5-TMBA, C₁₀H₁₂O₂) were presented. The geometry of the molecule was fully optimized. The Fourier transform infrared (FT-IR) and the Fourier transform Raman (FT-Raman) spectra
Pyrazines and related compounds; a new synthesis of hydroxypyrazines.
R G JONES
Journal of the American Chemical Society, 71(1), 78-81 (1949-01-01)