Kluczowe dokumenty
526169
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Synonim(y):
1,8-Dimethylcyclam
Wybierz wielkość
588,70 zł
Cena katalogowa841,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
588,70 zł
Cena katalogowa841,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4940 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CCCNCCN(C)CCCNCC1
InChI
1S/C12H28N4/c1-15-9-3-5-14-8-12-16(2)10-4-6-13-7-11-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
BNLDMZVBFXARKJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ferromagnetic coupling of copper(II) and nickel(II) complexes
- Preparation of cyclam bridged dinuclear platinum(II) complex as an antitumor agent
- Preparation of dimethylcyclam based fluoroionophore having Hg2+- and Cd2+-selective signaling behaviors
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)