Merck
526061
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
97%
Synonim(y):
p-(Chlorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 202843
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(Cc1ccc(Cl)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16ClO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Klucz InChI
BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of chromenone and chromene derivatives as anti-picornavirus capsid-binders
  • Preparation of wide band gap monomers and silafluorene copolymers with blue electroluminescence, as emitter layer in organic LEDs
  • Asymmetric synthesis of gamma-nitrophosphonates via Michael addition with nitroalkenes
  • Wittig-Horner reactions
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.