Merck
526010
Sigma-Aldrich
4-Benzoylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4-(Phenylcarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
204-212 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
Klucz InChI
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Pd-catalyzed regioselective cross-coupling reactions
  • Synthesis of 9-arylpurines as a novel class of Enterovirus inhibitors
  • Suzuki cross-coupling
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)