Merck
525715
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(Cl)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
47-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Klucz InChI
AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol is also referred to as (4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol (IUPAC name).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup