Merck
525596
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NO2)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
93-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H2Cl2N2O2/c8-5-1-2-6(11(12)13)4(3-10)7(5)9/h1-2H
Klucz InChI
RDFDRMZYAXQLRT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-dichloro-6-nitrobenzonitryl może być syntetyzowany z 4-nitro-1,2,3-trichlorobenzenu. Powstaje jako półprodukt podczas syntezy anagrelidu.[1]
Zastosowanie
2,3-dichloro-6-nitrobenzonitryl może być stosowany jako odczynnik wyjściowy do syntezy (2-amino-5,6-dichlorobenzylo)glicynianu etylu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Simple Synthesis of 2, 3-Dichloro-6-nitrobenzonitrile.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 679-680 (1996)
A convenient synthesis of ethyl (2-amino-5, 6-dichlorobenzyl) glycinate.
Trinka P, et al.
J. Prakt. Chem., 338(1), 675-678 (1996)