Merck
524697
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
221 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,11-12H
Klucz InChI
IRMUMGKQAXLGHK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in the synthesis of biologically active compounds:
  • Pyrazole-acids to be used as agonists of human orphan GPCR GPR109a
  • Bicyclic pyrazole carboxylic acid derivatives as a niacin receptor agonist
  • 5-Alkyl and 5-aryl-pyrazole-tetrazoles as agonists of human orphan GPCR GPR109a
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)