Merck
524220
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxyaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(OCC)c(N)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-3-12-8-5-6-10(13-4-2)9(11)7-8/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
Klucz InChI
XPKFTIYOZUJAGA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-Diethoxyaniline is a primary aromatic amine. It can be obtained from 2,5-diethoxynitrobenzene, via reduction with Me3SiSNa. Phthalimidomethyl derivatives formed by the condensation of 2,5-Diethoxyaniline and phthalimidomethyl could be used for the characterization of amines.
Zastosowanie
2,5-Diethoxyaniline may be used to synthesize 4-chloro-2′,5′-diethoxy-2-nitrodiphenylamine and methyl 2-chloro-3-(2,5-diethoxyphenyl)propionate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antiulcer activity of 5-benzylthiazolidine-2, 4-dione derivatives.
Sohda T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31(2, 560-569 (1983)
Identification of Amines. II. Phthalimidomethyl Derivatives of Primary and Secondary Amines1.
Heine HW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(3), 672-674 (1956)
Reduction of aromatic nitro compounds to aromatic amines by sodium trimethylsilanethiolate.
Hwu JR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(19), 5254-5255 (1992)
Direct ring closure through the nitro group. Isomer formation in the synthesis of unsymmetrical phenazines, and some general observations on the phenazine syntheses.
Vivian DL ,et al.
The Journal of Organic Chemistry, 16(1), 1-7 (1951)