Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
mp
210-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
InChI key
WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Hydroxyphenylboronic acid (3-HPBA) can be used as a reagent:
- In Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl halides for the formation of C-C bond in the presence of Pd catalyst.
- To synthesize boron/nitrogen-doped polymer nano/microspheres by hydrothermal polymerization with formaldehyde and ammonia.
- To prepare carbon quantum dots based on 3-HPBA as selective fructose sensor.
- In the development of modified electrodes for electrochemical biosensors.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description ≥95.0% | description ≥95.0% | description 95% |
| assay ≥95.0% | assay ≥95.0% | assay ≥95.0% | assay 95% |
| mp 210-213 °C (dec.) (lit.) | mp >230 °C (lit.) | mp 298 °C (dec.) (lit.) | mp 216-219 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?