Merck
524204
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-4-nitroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
154-158 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-2-6(10(11)12)4(8)1-5(3)9/h1-2H,9H2
Klucz InChI
JBXZCPXEYAEMJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-dichloro-4-nitroanilina jest podstawowym wskaźnikiem aniliny.[1] Jej pKa w sulfonianie i wodzie wynosi odpowiednio -2,12 i -1,78.[2]
Zastosowanie
2,5-dichloro-4-nitroanilina może być stosowana jako wskaźnik do szacowania kwasowości mocnych kwasów.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A redetermination and extension of the H 0 scale of acidity in aqueous perchloric acid.
Yates K and Wai H.
Journal of the American Chemical Society null
Shashi Kant Shukla et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(8), 2456-2465 (2013-02-05)
Acidity functions were used to express the ability of a solvent/solution to donate/accept a proton to a solute. The present work accounts for the acidity determination of HCOOH, CH3COOH, and CH3CH2COOH in the alkylimidazolium-based protic ionic liquids (PILs), incorporated with
Solvent Effects in Organic Chemistry. II. Sulfolane1--A Weakly Basic Aprotic Solvent of High Dielectric Constant2.
Arnett EM and Douty CF.
Journal of the American Chemical Society, 86(3), 409-412 (1964)