Merck
523089
Sigma-Aldrich
3-Vinylbenzoic acid
96%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Postać
solid
mp
91-95 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Klucz InChI
VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3