Merck
522961
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenesulfonic acid solution
50 wt. % in heptane
Synonim(y):
DNNSA
About This Item
Wzór liniowy:
(C9H19)2C10H5SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
50 wt. % in heptane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465
bp
94-99 °C
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCc1ccc2cc(CCCCCCCCC)cc(c2c1)S(O)(=O)=O
Zastosowanie
Dopant for conducting polymers hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)