Merck
521892
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
≥95%
Synonim(y):
6-Methoxy-2-naphthalenylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6OCH3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
>295 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
Klucz InChI
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Contains varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Enantioselective a-arylation of carbonyls via copper-bisoxazoline catalysis
  • Enantioselective synthesis of aryl ketones
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)