Merck
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H(CH3)4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
145-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
Klucz InChI
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Contains varying amounts of anhydride.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3