Merck
521450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(4-Methylnaphth-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-naphthalenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C10H6B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
mp
229-235 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
Klucz InChI
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
Suzuki-Miyaura coupling
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)