Przejdź do
B7252
1-Bromo-2-naphthoic acid
≥98%
Synonim(y):
1-Bromo-2-naphthalenecarboxylic acid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-984-9
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
bromo
SMILES string
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Binaphthyl-based amino acids and amino alcohols via domino coupling reactions and lactam ring opening of intermediates
  • Benzimidazoles and benzimidazolequinone derivatives via cyclocondensation
  • Axially chiral biaryls via Suzuki-Miyaura reactions
  • Aryl ring-fused benzimidazolequinones via radical cyclization
  • Probes for human cytochrome P450 enzymes
  • Phananthridinone derivatives via domino coupling reactions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)