Przejdź do
124109
1-Bromo-2-methylnaphthalene
technical grade, 90%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C10H6Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-966-1
Beilstein/REAXYS Number:
2042531
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.648 (lit.)
bp
296 °C (lit.)
density
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-7H,1H3
InChI key
CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngml-1 levels. It undergoes asymmetric cross-coupling reaction with its corresponding Grignard reagent using a nickel catalyst to form non-racemic 2,2′-dimethyl-1,1′-binaphthyl.
Application
1-Bromo-2-methylnaphthalene was used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
377775544493167150
description
technical grade, 90%
description
98%
description
97%
description
99%
assay
90%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.648 (lit.)
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
296 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
255-256 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
density
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)