Przejdź do
710296
4-[(4-Morpholino)methyl]phenylzinc iodide solution
0.25 M in THF
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
719,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14INOZn
Masa cząsteczkowa:
368.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Form:
solution
719,25 zł
Cena katalogowa959,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
concentration
0.25 M in THF
density
0.952 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
I[Zn]c1ccc(CN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C11H14NO.HI.Zn/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12;;/h2-5H,6-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GOBILRZIPCIKSR-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
499331520470524719
form
solution
form
-
form
-
form
-
density
0.952 g/mL at 25 °C
density
0.966 g/mL at 25 °C
density
0.992 g/mL at 25 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
0.25 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in THF
functional group
ether
functional group
-
functional group
ester
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-16.99 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)