Merck
520136
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) molybdate
99.9%
Synonim(y):
Bismuth molybdenum oxide, Molybdic acid bismuth(III) salt
About This Item
Wzór liniowy:
Bi2(MoO4)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
897.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.9%
przydatność reakcji
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
Klucz InChI
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Oxidative dehydrogenation
  • Oxidation of propene to acrolein
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)