Merck
519715
Sigma-Aldrich
4-Propoxyaniline
Synonim(y):
4-Propoxyphenylamine, p-Propoxyaniline
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciąg SMILES
CCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Klucz InChI
DWOIGSLSPPLRKO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent dla:
  • Przygotowanie inhibitorów agrekanazy
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calix [4] arene with Lower-Rim ?-Amino a, ?-Unsaturated Ketones Containing Bis-Chelating Sites as a Highly Selective Fluorescence Turn-On Chemosensor for Two Copper (II) Ions.
Ho I, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1472-1481 (2011)
Light and Temperature as Dual Stimuli Lead to Self-Assembly of Hyperbranched Azobenzene-Terminated Poly (N-isopropylacrylamide).
Huang W, et al.
Polymer, 8(5), 183-183 (2016)