Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
Informacje o tej pozycji
696,00 zł
vapor pressure
1 mmHg ( 67 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.555
bp
231-233 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI key
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description 98% | description 98% | description 95% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 98% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| bp 231-233 °C (lit.) | bp 248 °C (lit.) | bp 250 °C (lit.) | bp - |
| density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.032 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.065 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.555 | refractive index n20/D 1.566 (lit.) | refractive index n20/D 1.559 (lit.) | refractive index - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?