Merck
518948
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylpyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
tw
192-193 °C/751 mmHg (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
175.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study on Synthetic Technology of 2-Chloro-3-Pyridinecarboxlic acid [J].
Wen-na NIE.
Hebei Chemical Industry, 10, 004-004 (2006)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging