Merck
CDS009961
Sigma-Aldrich
2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid
AldrichCPR
Wybierz wielkość
50 MG
956,00 zł
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
956,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN2O2
Masa cząsteczkowa:
158.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-7-1-3(2-8-5)4(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Klucz InChI
DUCXUPKLVVSJKA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yeganeh Khaniani et al.
Metabolites, 8(4) (2018-11-25)
An improved method to synthesize the highly abundant and biomedically important urinary metabolite 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPHPA) is reported. The modified protocol is based on an indium-mediated sonochemical Reformatsky reaction. The synthesis is a simple two-step route as opposed to a