Merck
518700
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
tw
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
Klucz InChI
QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 28(4), 373-388 (1998-05-30)
1. The metabolic fate and urinary excretion of 2-bromo-4-trifluoromethylaniline has been studied in rat using 19F-NMR spectroscopic and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to Sprague-Dawley rats (50 mg kg-1, i.p.) and urine collected over 0-8, 8-24 and