Merck
518565
Sigma-Aldrich
2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl]amino]ethanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH=CHC6H4N(C2H5)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
161-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
Klucz InChI
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
Employed in the synthesis of a second-order chromophore covalently attached to a photofractive terpolymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)