Merck
516597
Sigma-Aldrich
Rink acid resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
zakres etykietowania
0.5-1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
alcohol
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
InChI
1S/C24H24O4.C10H10.C8H8/c1-4-17-5-7-18(8-6-17)16-28-20-11-9-19(10-12-20)24(25)22-14-13-21(26-2)15-23(22)27-3;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h4-15,24-25H,1,16H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
XFCYBTFZHOFUSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
  • Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
  • Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)