Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł 1102,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1102,50 zł
Cena katalogowa1470,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: thiol reactive
extent of labeling
1.0-1.8 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked | description 100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading | description 97% | description 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: thiol reactive | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: nucleophile reactive | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| particle size 200-400 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size - | particle size 100-200 mesh |
| crosslinking 1 % cross-linked | crosslinking - | crosslinking - | crosslinking 1 % cross-linked with divinylbenzene |
| extent of labeling 1.0-1.8 mmol/g loading | extent of labeling ~1.1 mmol/g Cl loading | extent of labeling - | extent of labeling 0.5-1.5 mmol/g loading |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trityl chloride, polymer-bound
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?