Merck
515108
Sigma-Aldrich
5-Methoxybenzimidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
121-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
ILMHAGCURJPNRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On the Biosynthesis of 5-Methoxybenzimidazole.
Wurm R, et al.
European Journal of Biochemistry, 56(2), 427-432 (1975)
Structural investigation of the biosynthesis of alternative lower ligands for cobamides by nicotinate mononucleotide: 5, 6-dimethylbenzimidazole phosphoribosyltransferase from Salmonella enterica.
Cheong C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(40), 37612-37620 (2001)
Computational determination of aqueous p K a values of protonated benzimidazoles (Part 2).
Brown TN and Mora-Diez N.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(41), 20546-20554 (2006)
Kristi Kincaid et al.
Nucleic acids research, 33(8), 2620-2628 (2005-05-10)
In order to further understand how DNA polymerases discriminate against incorrect dNTPs, we synthesized two sets of dNTP analogues and tested them as substrates for DNA polymerase alpha (pol alpha) and Klenow fragment (exo-) of DNA polymerase I (Escherichia coli).
An exceptionally mild catalytic thioester aldol reaction inspired by polyketide biosynthesis.
Lalic G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(10), 2852-2853 (2003)