Merck
514047
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Synonim(y):
(2,3-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
125 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
Klucz InChI
TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xueshu Li et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16402-16410 (2017-05-26)
Nineteen polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, such as 2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (PCB 84), display axial chirality because they form stable rotational isomers, or atropisomers, that are non-superimposable mirror images of each other. Although chiral PCBs undergo atropselective biotransformation and atropselectively alter biological processes