Merck
513717
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylallylamine
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC(CH3)2NHC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
gęstość
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)NC(C)(C)C=C
InChI
1S/C9H19N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h7,10H,1H2,2-6H3
Klucz InChI
SXGXCSASZBCDRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 265-265 (2015)