Merck
512923
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
72-76 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
COc1ccc(c(OC)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Valli et al.
Applied and environmental microbiology, 58(1), 221-228 (1992-01-01)
Under ligninolytic conditions, the white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium mineralizes 2,4-dinitrotoluene (I). The pathway for the degradation of I was elucidated by the characterization of fungal metabolites and oxidation products generated by lignin peroxidase (LiP), manganese peroxidase (MnP), and crude