Merck
511536
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylindole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
98-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8FN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
Klucz InChI
JJIUISYYTFDATN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Fluoro-2-methylindole (5-Fluoro-2-methyl-1H-indole) is a 5-substituted-2-methyl-1H-indole.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)