Kluczowe dokumenty
M15451
5-Methoxy-2-methylindole
99%
Synonim(y):
NSC 63817
Wybierz wielkość
222,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
222,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
86-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)cc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-6,11H,1-2H3
Klucz InChI
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
reactant in preparation of alkylindoles via Ir-catalyzed reductive alkylation
reactant in arylation reactions using a palladium acetate catalyst
reactant in enantioselective Friedel-Crafts alkylation
reactant in stereoselective synthesis of cyclopentaindolones via stereoselective [3+2] cyclopentannulation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?