Merck
510750
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4C≡CC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
mp
81-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H
Klucz InChI
YMZAAGCDWVIPNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Chloro-4-(fenyloetynylo)benzen jest wewnętrznym alkinem, który może być otrzymywany w katalizowanej palladem reakcji krzyżowego sprzęgania Kumady.[1]
Zastosowanie
1-chloro-4-(fenyloetynylo)benzen może być stosowany do otrzymywania 1-(4-chlorofenylo)-4-metylo-2-fenyloftalenu i 2-(4-chlorofenylo)-4-metylo-1-fenyloftalenu jako mieszanina 1:1.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of Internal Alkynes by Pd(PPh3)4/TMEDA-Catalyzed Kumada Cross-Coupling of Alkynyl Halides with Grignard Reagents.
Zhang MM, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(30), 6769-6773 (2014)
Practical synthesis of polysubstituted naphthalene derivatives via HNTf2-catalyzed benzannulation reaction.
Ponra S, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 62-81 (2016)
Alisa Bahar Beydogan et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 71(3), 408-416 (2018-11-15)
A large amount of fructose is metabolized in the liver and causes hepatic functional damage. Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC) is known as a therapeutic agent for clinical and experimental applications. The study aims to investigate the effects of THC treatment on