ciśnienie pary
186 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
gęstość
0.723 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC#CCC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
6.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-14 °C - closed cup