Merck
510459
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroiodobenzene
98%
Synonim(y):
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
64-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1I
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Klucz InChI
ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-Dichloroiodobenzene, also known as 1,3-dichloro-2-iodobenzene, is a halo-substituted benzene. It couples with 1,1′-diaminoferrocene in the presence of a palladium catalyst to form substituted diamide ligands (Fc(NHAr)2).
Zastosowanie
2,6-Dichloroiodobenzene may be used in the preparation of 2,6-dichlorobenzo[14C]nitrile and 2,6-terphenyl carboxylic acid ligands.
It may be used as a starting material in the multi-step synthesis of:
  • cupped oxacyclophanes
  • cuppedophanes
  • cappedophanes
  • m-terphenyls
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of cuppedophanes and cappedophanes. Two new classes of cyclophanes with molecular cavities.
Vinod T and Hart H.
The Journal of Organic Chemistry, 55(3), 881-890 (1990)
Zirconium complexes incorporating diaryldiamidoferrocene ligands: generation of cationic derivatives and polymerization activity towards ethylene and 1-hexene.
Shafir A and Arnold J.
Inorgorganica Chimica Acta, 345, 216-220 (2003)
Encapsulation of the uranyl dication.
Beer S, et al.
Chemical Science, 1(1), 43-47 (2010)
Non-interconvertible conformers of cupped oxacyclophanes.
Grewal RS and Hart H.
Tetrahedron Letters, 31(30), 4271-4274 (1990)
Oxacyclophanes based on a m-terphenyl framework.
Grewal RS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(9), 2721-2726 (1992)