Merck
50281
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenylthio)acetic acid
≥98.0%
Synonim(y):
S-(4-Aminophenyl)thioglycolic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-203 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2S/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
CTPIHHXCACYCIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)