Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3540,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
packaging
pkg of 50 mg
mp
204-208 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description 98% | description analytical standard | description suitable for matrix substance for MALDI-MS, >99.0% (HPLC) |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade analytical standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| mp 204-208 °C (lit.) | mp 204-208 °C (lit.) | mp 204-208 °C (lit.) | mp 204-208 °C (lit.), 200-207 °C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?