Kluczowe dokumenty
499021
(2-Naphthylmethyl)zinc bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
1090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1090,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H9.BrH.Zn/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9;;/h2-8H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
IKDINBHMSAHXCA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- 4-(5,6-dimethoxy-2-(naphthalen-2-ylmethyl)pyridin-3-yl)benzonitrile from 4-(2-bromo-5,6-dimethoxypyridin-3-yl)benzonitrile using Pd catalyst.[2]
- (E)-stilbene, (2,2′-[1,4-phenylenedi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[naphthalene]) from 1,4-benzenedicarboxaldehyde in the presence of Pd catalyst and a silylating agent.[3]
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)