Kluczowe dokumenty
496421
Hafnium(IV) bromide
anhydrous, powder, 99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
About This Item
Wzór liniowy:
HfBr4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
Formularz
powder
mp
424 °C (lit.)
gęstość
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Hf](Br)(Br)Br
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?